Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertrechters, DURAN®
Schijf 24 mm diameter, 30 ml, 28 mm
Catalog # 511-5110
Supplier:   DWK Life Sciences
Filtertrechters, DURAN®
Catalog # 511-5110
Supplier:  DWK Life Sciences
Filtertrechters, DURAN®
Filtertrechters, DURAN®
Schijf 24 mm diameter, 30 ml, 28 mm
Price
33,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filteropzetstuk van DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, PP-trechter en twee gefluoreerde rubberen afdichtringen.
  • Gemakkelijk te verwisselen schijven
  • Veilige en eenvoudige verwijdering van gefilterd materiaal
  • Schijven eenvoudig aan beide zijden te reinigen
De plaat voor filtreerschijven 511-5126 (48 mm Ø) is bij het model van 250 ml te gebruiken als houder voor papieren filters of membranen.
 : filteropzetstuk met schroefdraad, met trechter en twee afdichtingsringen, zonder filterschijf.
Specifications
  • Voor:
    Schijf 24 mm diameter
  • Schroefdraad:
    28 mm
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Seq:
    01