Druppelflessen, Nalgene®
15 ml, LDPE, wit
Catalogus # 215-1059
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Druppelflessen, Nalgene®
Catalogus # 215-1059
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Transparant LDPE en wit LDPE, met witte PP-schroefdop en LDPE-doseertip.
- Goede chemische bestendigheid, hittebestendig tot +80 °C
- De tip met druppelcontrole klikt stevig op zijn plaats, de druppels worden afzonderlijk gedoseerd
- Flexibel, dus gemakkelijk te hanteren, lekvrij
- Levert druppels van 40 µl (op basis van water; de viscositeit beïnvloedt de druppelgrootte)
Deze druppelflessen zorgen voor een betrouwbare, reproduceerbare dosering van reagentia en andere vloeistoffen. Ze zijn een zeer goed alternatief voor pipetten of andere conventionele doseerinstrumenten. Ze zijn geschikt voor de meeste biotechnologische, diagnostische en farmaceutische toepassingen. Wit materiaal, ideaal voor producten die gevoelig zijn voor UV-stralen, lekvrij.
Specificaties
- Capaciteit:15 ml
- Materiaal:LDPE, wit
- Seq:06
- Cat. No.:215-1059
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage