Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
250 ml
Catalogus # 215-7875
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Catalogus # 215-7875
   Lage impact op de fabricage
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
250 ml
Price
56,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 6 ST
Product Details & Documents
LDPE, met druppelsluiting en PP-dop.
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hittebestendig tot 80 °C
  • Aanhangende sluitdop kan niet kwijtraken.
  • Lekvrij
Geeft alleen afzonderlijke druppels af. Gemakkelijk te vullen.
Specificaties
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Cat. No.:
    215-7875
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.