Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
125 ml
Catalog # 215-7874
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Catalog # 215-7874
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, met druppelsluiting en PP-dop.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 80 °C
- Aanhangende sluitdop kan niet kwijtraken.
- Lekvrij
Geeft alleen afzonderlijke druppels af. Gemakkelijk te vullen.
Specifications
- Capaciteit:125 ml
- Cat. No.:215-7874
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage