Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Catalogus # 215-7871
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Catalogus # 215-7871
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, met druppelsluiting en PP-dop.
- Goede chemische bestendigheid
- Hittebestendig tot 80 °C
- Aanhangende sluitdop kan niet kwijtraken.
- Lekvrij
Geeft alleen afzonderlijke druppels af. Gemakkelijk te vullen.
Specificaties
- Capaciteit:15 ml
- Cat. No.:215-7871
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage