Druppelflessen,. DURAN®
100 ml, helder, 105 mm
215-6212
Natronkalkglas, helder of bruin.
- Goede chemische en fysische eigenschappen
- Te gebruiken bij toepassingen zonder hoge thermische belasting
- Vervangbare glazen NS-pipet met rubber peertje
Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen.
- Capaciteit:100 ml
- Kleur:helder
- Hoogte:105 mm