Petrischalen, Duroplan®, DURAN®
External Ø×H = 100×17 mm, Duroplan®, 94 mm, 15 mm, Niet steriel
Catalogus # 391-0830
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder. Deze plaat wordt gebruikt in de farmaceutische of voedselverwerkende industrie, in ziekenhuisomgevingen voor monsternameoppervlakken zoals huid, operatietafels en werkoppervlakken.
- Basis en deksel zijn vlak aan binnen- en buitenzijde, vrij van luchtbellen en strepen
- Voor een gelijkmatige verdeling van voedingsbodems
- Vervormingsvrij transparant
- Temperatuurbestendig en chemicaliënbestendig
DIN 13132
Certificeringen: DIN 13132
Specificaties
- Ø:94 mm
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Duroplan®
- Omschrijving:External Ø×H = 100×17 mm
- Hoogte:15 mm