Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen loops
Specimen loops
Specimen loop, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Catalogus # MART64-064-01
Leverancier:   KLS Martin Group
Specimen loops
Catalogus # MART64-064-01
Leverancier:  KLS Martin Group
Specimen loops
Specimen loop, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Ø:
    1 mm
  • Omschrijving:
    Specimen loop, 0,5 mm
  • Lengte:
    60 mm