Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
Catalogus # MART23-216-01
Leverancier:   KLS Martin Group
Mallets
Catalogus # MART23-216-01
Leverancier:  KLS Martin Group
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mallet, acc. to Williger
  • Lengte:
    165 mm
  • Seq:
    01
  • Ø kop:
    20 mm
  • Gewicht van de kop:
    140 g