Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets
Mallets
Mallet, acc. to Collin, 220 g, 30 mm, 200 mm
Catalogus # MART23-208-20
Leverancier:   KLS Martin Group
Mallets
Catalogus # MART23-208-20
Leverancier:  KLS Martin Group
Mallets
Mallet, acc. to Collin, 220 g, 30 mm, 200 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Mallet, acc. to Collin
  • Lengte:
    200 mm
  • Seq:
    02
  • Ø kop:
    30 mm
  • Gewicht van de kop:
    220 g