Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
1250 ml, 450 mm, 65 mm
  216-0275
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
  216-0275
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
1250 ml, 450 mm, 65 mm
45,60 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
  • Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
  • No graduations
  • Rough ground rim without pouring lip
  • Ø uitw.:
    65 mm
  • Capaciteit:
    1250 ml
  • Seq:
    09
  • Utiw. hoogte:
    450 mm