Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
450 ml, 300 mm, 50 mm
Catalogus # 215-3650
Leverancier:   DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Catalogus # 215-3650
Leverancier:  DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
450 ml, 300 mm, 50 mm
Price
29,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
  • Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
  • No graduations
  • Rough ground rim without pouring lip
Specificaties
  • Ø uitw.:
    50 mm
  • Capaciteit:
    450 ml
  • Seq:
    06
  • Utiw. hoogte:
    300 mm