Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
280 ml, 300 mm, 40 mm
Catalogus # 216-0273
Leverancier:   DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Catalogus # 216-0273
Leverancier:  DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
280 ml, 300 mm, 40 mm
Price
24,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
  • Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
  • No graduations
  • Rough ground rim without pouring lip
Specificaties
  • Ø uitw.:
    40 mm
  • Capaciteit:
    280 ml
  • Seq:
    03
  • Utiw. hoogte:
    300 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.