Orders LinkContactUsLinkComponent
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
420 ml, 200 mm, 60 mm
Catalogus # 216-1850
Leverancier:   DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Catalogus # 216-1850
Leverancier:  DWK Life Sciences
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
420 ml, 200 mm, 60 mm
Price
30,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
  • Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
  • No graduations
  • Rough ground rim without pouring lip
Specificaties
  • Ø uitw.:
    60 mm
  • Capaciteit:
    420 ml
  • Seq:
    05
  • Utiw. hoogte:
    200 mm