Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
180 ml, 200 mm, 40 mm
Catalogus # 215-3648
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
- Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
- No graduations
- Rough ground rim without pouring lip
Specificaties
- Ø uitw.:40 mm
- Capaciteit:180 ml
- Seq:01
- Utiw. hoogte:200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.