Cilinders, multifunctioneel, DURAN®
220 ml, 150 mm, 50 mm
Catalogus # 215-1025
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder, met ronde voet.
- Very good chemical resistance and high resistance to temperature change
- No graduations
- Rough ground rim without pouring lip
Specificaties
- Ø uitw.:50 mm
- Capaciteit:220 ml
- Seq:02
- Utiw. hoogte:150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.