Büchner trechters, DURAN®
95 mm, 500 ml, 90 mm
Catalogus # 511-0338
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specificaties
- Ø plaat:95 mm
- Capaciteit:500 ml
- Voor filter Ø:90 mm