Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner trechters, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Catalogus # 511-0337
Leverancier:   DWK Life Sciences
Büchner trechters, DURAN®
Catalogus # 511-0337
Leverancier:  DWK Life Sciences
Büchner trechters, DURAN®
Büchner trechters, DURAN®
73 mm, 220 ml, 70 mm
Price
182,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3, helder.
For filter papers or membrane filtration discs.
Specificaties
  • Ø plaat:
    73 mm
  • Capaciteit:
    220 ml
  • Voor filter Ø:
    70 mm