Beakers, low form, Nalgene®
400 ml, , 50 - 400 ml
N° de catalogue 213-7105
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Beakers, low form, Nalgene®
N° de catalogue 213-7105
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
- Very good chemical resistance
- Heat resistant up to +121 °C, autoclavable at +121 °C (max. 20 minutes)
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Designed for general laboratory use. With spout and easy to read printed graduations with size code, plastic code, maximum temperature for use and 'Not flameproof' symbol. Ribbed for easy stacking. No drip, single spout design provides precision pouring control.
ISO 7056
Certificeringen: ISO 7056
Spécifications
- Bereik schaalverdeling:50 - 400 ml
- Capaciteit:400 ml
- Seq:10
- Cat. No.:213-7105
- Milieu certificering:ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage|Producttransparantie en openbaarmaking
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.