Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Nalgene®
Beakers, low form, Nalgene®
50 ml, , 10 - 50 ml
Catalogus # 213-7101
   Lage impact op de fabricage|Producttransparantie en openbaarmaking
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Beakers, low form, Nalgene®
Catalogus # 213-7101
   Lage impact op de fabricage|Producttransparantie en openbaarmaking
Beakers, low form, Nalgene®
Beakers, low form, Nalgene®
50 ml, , 10 - 50 ml
Price
54,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable at +121 °C (max. 20 minutes)
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Designed for general laboratory use. With spout and easy to read printed graduations with size code, plastic code, maximum temperature for use and 'Not flameproof' symbol. Ribbed for easy stacking. No drip, single spout design provides precision pouring control.
ISO 7056
 : ISO 7056
Specificaties
  • Bereik schaalverdeling:
    10 - 50 ml
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    213-7101
  • Milieu certificering:
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage|Producttransparantie en openbaarmaking
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.