Orders LinkContactUsLinkComponent
pH Papers, without Colour Scale
pH Papers, without Colour Scale
Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stof, 6,0 - 7,0, 2 jaar
Catalogus # MANA90711
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
pH Papers, without Colour Scale
Catalogus # MANA90711
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
pH Papers, without Colour Scale
pH Papers, without Colour Scale
Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stof, 6,0 - 7,0, 2 jaar
Price
26,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Easy to use pH papers to control pH adjustments.
  • Long term stable and protected against external influences due to plastic packaging
  • No accessories needed - always ready to use
  • Quick and easy determination of the pH
These products are simple, completely impregnated indicator papers, which do not allow exact pH determinations, but pH adjustments during special chemical procedures. For this reason, no colour scale is provided with these papers.
Certificeringen: Not CE certified.
Let op: Contains hazardous materials: MANA90703 and MANA90705.
Specificaties
  • pH-bereik:
    6,0 - 7,0
  • Omschrijving:
    Niet CE-gecertificeerd en geen gevaarlijke stof
  • Seq:
    Sulfide testpapier voor sulfide
  • Verpakking:
    2 jaar
  • Cat. No.:
    MANA90711
  • Houdbaarheid:
    2 year(s)