Extraction thimbles
23×100 mm, 1,5 mm
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Ga naar:
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
- Fat determination in food and feed
- Determination of binder content in asphalt
- Analysis of soil contaminants
- Determination of additives in rubber and elastomers
Specificaties
- Ø inw.×h:23×100 mm
- Seq:08
- Dikte:1,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.