Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter paper for breweries
Filter paper for breweries
MN 614, 320 mm
Catalogus # 515-9761
Leverancier:   MACHEREY-NAGEL
Filter paper for breweries
Catalogus # 515-9761
Leverancier:  MACHEREY-NAGEL
Filter paper for breweries
Filter paper for breweries
MN 614, 320 mm
Price
80,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Filter papers used in beverage industries. Available in plain and folded form.
Grade MN 620: Used to efficiently decarbonate beer.
Grade MN 321 (nitrogen-free) and 614: Used for malt analysis.
Grade MN 960: Used in beverage industries for filtration of wines, fruit juices.
Specificaties
  • Nr:
    MN 614
  • Seq:
    33
  • Maat:
    320 mm
  • Filtratiesnelheid:
    25 s
  • Cat. No.:
    515-9761
  • Dikte:
    0,25 mm
  • Gewicht:
    75 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.