Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Catalogus # SCERB406515000812
Leverancier:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Catalogus # SCERB406515000812
Leverancier:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Price
95,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 300 ST
Specificaties
  • Ø uitw.:
    15 mm
  • Wanddikte:
    0,8 mm
  • Lengte:
    65 mm
  • Seq:
    05