Trechters
Trechter met klem, 500 ml, Roestvrij staal
Catalogus # 516-7033
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal, autoclaveerbaar.
Voor koloniegetal- en deeltjesbepaling. Te gebruiken met membraanfilters.
Bestelinformatie: geleverd met trechter en klem (deksel en afdichting dienen afzonderlijk te worden besteld).
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:Trechter met klem
- Materiaal:Roestvrij staal
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Siliconedichting voor deksel 100 ml
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel voor 500 ml trechter
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Deksel voor 100 ml trechter
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Siliconedichting voor deksel 500 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.