Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, +, Afzonderlijk verpakt
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Specificaties
- Verpakt:Afzonderlijk verpakt
- Steriel:+
- Capaciteit:5,0 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:150 mm
- Seq:06
- Gegradueerd tot:1 ml
- Schaalverdeling:0,25 - 1 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.