Pasteur pipettes
Pasteur-pipet, met maatverdeling, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, +, In zakken van 20
613-4502
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
- Verpakt:In zakken van 20
- Steriel:+
- Capaciteit:5,0 ml
- Omschrijving:Pasteur-pipet, met maatverdeling
- Lengte:150 mm
- Seq:05
- Gegradueerd tot:1 ml
- Schaalverdeling:0,25 - 1 ml