Swabs
Non sterile swabs, Aluminium/katoen, 1 mm, 150 mm
Catalog # LPIT112691
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications
- Ø:1 mm
- Omschrijving:Non sterile swabs
- Lengte:150 mm
- Staafje/Kop:Aluminium/katoen