Swabs
Steriele wattenstaafjes (per stuk verpakt), Kunststof/rayon, 2,2 mm, 150 mm
Catalog # LPIT112598
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications
- Ø:2,2 mm
- Omschrijving:Steriele wattenstaafjes (per stuk verpakt)
- Lengte:150 mm
- Staafje/Kop:Kunststof/rayon