Swabs
Non sterile swabs, Kunststof/katoen, 2,2 mm, 150 mm
Catalogus # LPIT112491
Leverancier: LP ITALIANA
Ga naar:
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Specificaties
- Ø:2,2 mm
- Omschrijving:Non sterile swabs
- Lengte:150 mm
- Staafje/Kop:Kunststof/katoen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.