Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
Catalogus # SART16522
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
- Vacuum operated
Specificaties
- Voor Ø:47 mm
- Capaciteit:85 ml
- Seq:01
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Aluminium closing cap
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Closing ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Glass cylinder, 130 ml
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Glass cylinder, 85 ml
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Plug
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- PP base
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Flat silicone gasket
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Silicone O-ring