Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuümfilterhouder
Vacuümfilterhouder
50/40* mm
Catalogus # 611-0687
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Sartorius
Vacuümfilterhouder
Catalogus # 611-0687
Leverancier:  Sartorius
   Lage impact op de fabricage
Vacuümfilterhouder
Vacuümfilterhouder
50/40* mm
Price
292,71 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Filter holders made from PC for filtration of aqueous solutions, ideal for use with peristaltic pumps or syringes.
Max. druk: 7 bar
* filter/voorfilter
Specificaties
  • Voor Ø:
    50/40* mm
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    611-0687
  • Milieu certificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Luer lock connector
    Luer lock connector
    611-0699
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 68,33 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Silicone gasket, 10×14,9 mm
    Silicone gasket, 10×14,9 mm
    SART6980569
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 15,25 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat silicone gasket, 20,5×26,5 mm
    Flat silicone gasket, 20,5×26,5 mm
    SART6980570
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 15,25 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tightening tool
    Tightening tool
    SART6980595
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 12,99 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.