Filterbuizen, Allihn
20 mm, 2, 30 ml, 9 mm
Catalog # LENZ07220002
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
Made of DURAN®, borosilicate glass 3,3.
- For filtration of very small volumes
- Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
- Very good temperature resistance
With integrated sintered glass filter plate.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Ø plaat:20 mm
- Porositeit:2
- Capaciteit:30 ml
- Steel uitw. Ø:9 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



