Orders LinkContactUsLinkComponent
Gasmonsternamebuizen
Gasmonsternamebuizen
1000 ml, Zonder ontluchtingsaansluiting met schroefdraad
Catalogus # 201-9115
Leverancier:   Lenz Laborglas
Gasmonsternamebuizen
Catalogus # 201-9115
Leverancier:  Lenz Laborglas
Gasmonsternamebuizen
Gasmonsternamebuizen
1000 ml, Zonder ontluchtingsaansluiting met schroefdraad
Price
151,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Duran® clear borosilicate glass.
  • Excellent thermal and chemical resistance
  • Connection on one side with capillary tube (internal Ø: 2,7 mm, external Ø: 8,0 mm) and on the other side with tube connector (external Ø: 8,0 mm)
  • With white labelling area
Gas collection tubes for removing, collecting and transporting gas samples. Both sides with a 3 NS/14 standard ground one-way stop cock.
 : DIN 12473-1
Documents
Specificaties
  • Type:
    Zonder ontluchtingsaansluiting met schroefdraad
  • Capaciteit:
    1000 ml