Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
125 ml, 75×35 mm, 80/12
  611-1239
Weegpotjes
  611-1239
Weegpotjes
Weegpotjes
125 ml, 75×35 mm, 80/12
61,00 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
  • Ø×h:
    75×35 mm
  • (NS):
    80/12
  • Capaciteit:
    125 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.