Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegpotjes
Weegpotjes
45 ml, 48×35 mm, 50/12
Catalogus # 611-1238
Leverancier:   Lenz Laborglas
Weegpotjes
Catalogus # 611-1238
Leverancier:  Lenz Laborglas
Weegpotjes
Weegpotjes
45 ml, 48×35 mm, 50/12
Price
33,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas.
  • Met verwisselbare dop
  • Slijping aan de buitenkant verbetert de materiaaloverdracht en verkleint het risico van materiaalverontreiniging van de dop
  • Leverbaar als laag, middelhoog of hoog model
Documents
Specificaties
  • Ø×h:
    48×35 mm
  • (NS):
    50/12
  • Capaciteit:
    45 ml