Orders LinkContactUsLinkComponent
Raschig ringen
Raschig ringen
Raschig ring, 6 mm, 6 mm
Catalogus # LENZ05127006
Leverancier:   Lenz Laborglas
Raschig ringen
Catalogus # LENZ05127006
Leverancier:  Lenz Laborglas
Raschig ringen
Raschig ringen
Raschig ring, 6 mm, 6 mm
Price
87,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas.
  • Om kolommen te vullen
  • Goede chemische bestendigheid
  • Hoge thermische bestendigheid
Specificaties
  • Ø uitw.:
    6 mm
  • Omschrijving:
    Raschig ring
  • Hoogte:
    6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.