Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatbollen, Stutzer, gebogen
Spatbollen, Stutzer, gebogen
24/29 NS
Catalogus # 201-0344
Leverancier:   Lenz Laborglas
Spatbollen, Stutzer, gebogen
Catalogus # 201-0344
Leverancier:  Lenz Laborglas
Spatbollen, Stutzer, gebogen
Spatbollen, Stutzer, gebogen
24/29 NS
Price
89,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee kernen met genormaliseerde slijping onder een hoek van 75°. Direct op de destillatiekolf geplaatst om druppels op te vangen.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    24/29 NS