Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, ontvanger
Adapter, ontvanger
14/23 NS
Catalogus # 271-2201
Leverancier:   Lenz Laborglas
Adapter, ontvanger
Catalogus # 271-2201
Leverancier:  Lenz Laborglas
Adapter, ontvanger
Adapter, ontvanger
14/23 NS
Price
19,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    14/23 NS