Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Catalogus # 201-2216
Leverancier:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Catalogus # 201-2216
Leverancier:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Price
66,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3 helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee genormaliseerde hulslijpingen en een kern slijping en twee parallelle halzen.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
  • Huls:
    29/32 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.