Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Catalogus # 201-2218
Leverancier:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Catalogus # 201-2218
Leverancier:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Price
38,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3 helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee genormaliseerde hulslijpingen en een kern slijping en twee parallelle halzen.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    19/26 NS
  • Huls:
    19/26 NS