Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
N° de catalogue 201-2215
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
N° de catalogue 201-2215
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Prix
32,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas 3.3 helder.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen
Twee genormaliseerde hulslijpingen en een kern slijping en twee parallelle halzen.
Documents
Spécifications
  • Afmetingen kern:
    14/23 NS
  • Huls:
    14/23 NS