Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Catalogus # 271-2221
Leverancier:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Catalogus # 271-2221
Leverancier:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Price
44,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With one standard ground NS14/23 or NS 29/32 socket and two standard ground NS 14/23 or NS 29/32 cons. Side neck descending angle of 75°.
Documents
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    14/23 NS
  • Huls:
    14/23 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.