Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters, Gilson
Scheitrechters, Gilson
2000 ml, 29/32 NS
Catalogus # 527-0024
Leverancier:   Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
Catalogus # 527-0024
Leverancier:  Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
Scheitrechters, Gilson
2000 ml, 29/32 NS
Price
229,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    2000 ml