Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters, Gilson
100 ml, 19/26 NS
N° de catalogue 527-1502
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
N° de catalogue 527-1502
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
Scheitrechters, Gilson
100 ml, 19/26 NS
Prix
87,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Zonder graduatie.
Specifications
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    100 ml