Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters, Gilson
Scheitrechters, Gilson
50 ml, 19/26 NS
Catalogus # 527-1501
Leverancier:   Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
Catalogus # 527-1501
Leverancier:  Lenz Laborglas
Scheitrechters, Gilson
Scheitrechters, Gilson
50 ml, 19/26 NS
Price
84,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    50 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.