Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters Squibb
50 ml, 19/26 NS, -
Catalogus # 527-1321
Leverancier:   Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Catalogus # 527-1321
Leverancier:  Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
50 ml, 19/26 NS, -
Price
66,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Indeling:
    -