Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
500 ml, 29/32 NS, 10 ml
Catalogus # 527-1993
Leverancier:   Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Catalogus # 527-1993
Leverancier:  Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
500 ml, 29/32 NS, 10 ml
Price
82,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Specificaties
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Indeling:
    10 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.