Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
2000 ml, 29/32 NS, -
Catalog # 527-1336
Supplier:   Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Catalog # 527-1336
Supplier:  Lenz Laborglas
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
2000 ml, 29/32 NS, -
Price
124,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
Documents
Specifications
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Indeling:
    -