Orders LinkContactUsLinkComponent
Scheitrechters Squibb
500 ml, 29/32 NS, -
  527-1334
Scheitrechters Squibb
  527-1334
Scheitrechters Squibb
Scheitrechters Squibb
500 ml, 29/32 NS, -
74,70 €
1 * 1 ST
DURAN®, borosilicaatglas, met NS-PE-stop.
Met socket en gewone steel. Beschikbaar met vervangbare volglazen-kraanplug of PTFE-kraanplug voor vetvrije werking. Beiden met of zonder graduatie.
  • Huls:
    29/32 NS
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Indeling:
    -